Propidium iodide 50 ug/mL in PBS
Codice catalogo 40048.
Nome del fornitore: Biotium
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:2 mL
- Seq:2145
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:668.4 g/mol
temperatura di conservazione:Refrigerata
Numero CAS:25535-16-4
Formula:C₂₇H₃₄I₂N₄
Numero MDL:MFCD00011921