Propidium iodide 1 mg/ml in water
Codice catalogo 40017.
Nome del fornitore: Biotium
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:10 mL
- Seq:2275
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:668.4 g/mol
temperatura di conservazione:Refrigerata
Numero CAS:25535-16-4
Formula:C₂₇H₃₄I₂N₄
Numero MDL:MFCD00011921