EPH matrix spike, certified reference material, Supelco®
EPH matrix spike, 50 µg/ml in acetone, 4
Codice catalogo UST123-4X25ML
Nome del fornitore: Merck
EPH matrix spike, certified reference material, Supelco®
Codice catalogo UST123-4X25ML
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Concentrazione:50 µg/ml in acetone
- Conf:4
- Descrizione:EPH matrix spike