Supelco® Organic Reference Standard, ASTM® D6584 Standard Solution Kit
CRM44918
: Merck
:
- Conf:1
- Standard:With Internal Standards, certified reference material
- Descrizione:ASTM® D6584 Standard Solution Kit
- Condizioni di conservazione:2…8 °C
- Descrizione classe di pericolo:H225 - H302 + H312 + H332 - H315 - H319
- Condizioni di spedizione:WICE
- M-Clarity quality level:MQ100
- Punto di infiammabilità:17,0 °C - Closed cup
- GHS signal: GHS02, GHS07
: P210 - P280 - P301 + P312 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P312 - P305 + P351 + P338