Supelco® Organic Reference Standard, Aromatic Hydrocarbon Standard
Codice catalogo UST122-1.5ML
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1000 µg/ml in methylene chloride
- Conf:1,5 mL
- Standard:Certified reference material
- Descrizione:Aromatic hydrocarbon standard
- Condizioni di conservazione:2...30 °C
- Descrizione classe di pericolo:H315 - H319 - H336 - H350 - H410
- Condizioni di spedizione:STD
- M-Clarity quality level:MQ100
Specifiche
Informazioni su questo articolo
- GHS signal: GHS08, GHS07, GHS09
Caution: P202 - P261 - P273 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313