ContactUsLinkComponent
Potassio cromato 1/30 M K2CrO4 (0.1N) soluzione volumetrica, Fluka™
Potassio cromato 1/30 M K2CrO4 (0.1N) soluzione volumetrica, Fluka™
  35157-1L
 :  
Potassio cromato 1/30 M K2CrO4 (0.1N) soluzione volumetrica, Fluka™
  35157-1L
 :  
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Factor:
    0.999 - 1.001
 :
 :194.19 g/mol
 :1 g/cm³
 :GHS07
 :GHS08
 :Ambiente
 :7789-00-6
 :K₂CrO₄
 :MFCD00011368