Potassio bromuro 0.1 M KBr soluzione volumetrica, Fluka™
Katalognr. 34257-1L
Anbieter: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:1 L
- Seq:5037
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Factor:0.998 - 1.002
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:119 g/mol
Lagertemperatur:Ambiente
CAS-Nummer:7758-02-3
Formel:KBr
MDL-Nummer:MFCD00011358