ContactUsLinkComponent
Magnesio solfato concentrate for dilution to 1L, 0.1 M MgSO4 soluzione volumetrica, Fluka™
  38146-1EA
 :  
undefined
Magnesio solfato concentrate for dilution to 1L, 0.1 M MgSO4 soluzione volumetrica, Fluka™
  38146-1EA
 :  
  • Tipo di conf.:
    Ampoule
  • Conf:
    1
  • Seq:
    0001
  • Factor:
    0.998 - 1.002
 :
 :120.37 g/mol
 :Ambiente
 :7487-88-9
 :MgSO₄
 :MFCD00011110