ContactUsLinkComponent
Iodio 0.025 M I2 (0.05N) soluzione volumetrica, Fluka™
Health
Iodio 0.025 M I2 (0.05N) soluzione volumetrica, Fluka™
Catalog # 405353-500ML
CAS Number:  
Health
Iodio 0.025 M I2 (0.05N) soluzione volumetrica, Fluka™
Catalog # 405353-500ML
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle
  • Conf:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifications
Specification Test Results
  • Assay:
    0.0480 - 0.0520 N
Specification Test Results
About this item
 :
 :253.81 g/mol
Density:1,03 g/cm³ (25 °C)
 :GHS08
Storage Temperature:Ambiente
CAS Number:7553-56-2
Formula:I₂
MDL Number:MFCD00011355