Acido acetico 1.0 M CH3COOH (1.0N) soluzione volumetrica, Fluka™
Codice catalogo 34256-1L
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Seq:5037
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Factor:0.998 - 1.002
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:60.05 g/mol
Punto di ebollizione:100 °C
Densità:1,000 g/cm³
EINECS:200-580-7
:GHS05
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:64-19-7
Formula:H₃CCOOH
Numero MDL:MFCD00036152