Magnesio 2% in acido nitrico 68% ≥99.9995%, TraceSELECT™ matrix modifier solution, Fluka™
Codice catalogo 428892-100ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- Seq:2440
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay of Mg:1.5 - 2.5 %
- Nitric acid:1.0 - 5.0 %
- Metal trace analysis (ICP):Max. 5.5 ppm
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:24.3 g/mol
Densità:1,093 g/cm³ (25 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
UN:3264
ADR:8,III
:GHS05
Numero CAS:7439-95-4
Formula:Mg
Numero MDL:MFCD00085308