Standard di conducibilità 111.000 µS/cm (25°C; 1 mol/l; KCl) per la determinazione della conducibilità
Codice catalogo 60131-500ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:500 mL
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Descrizione:Standard di conducibilità 111.000 µS/cm (25°C; 1 mol/l; KCl)