ContactUsLinkComponent
Iodio 0.02365 mol/l (0.0473N) ASTM D 1510 soluzione volumetrica
Iodio 0.02365 mol/l (0.0473N) ASTM D 1510 soluzione volumetrica
Codice catalogo APPC182915.1612
Nome del fornitore:  PanReac AppliChem
Numero CAS:  
Iodio 0.02365 mol/l (0.0473N) ASTM D 1510 soluzione volumetrica
Codice catalogo APPC182915.1612
Nome del fornitore:  PanReac AppliChem
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Titer at 20°C:
    0.999 - 1.001
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :253.81 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:7553-56-2
Formula:I₂
Numero MDL:MFCD00011355