ContactUsLinkComponent
Phosphate buffer solution pH 7,00 (20 °C), Fluka™
Phosphate buffer solution pH 7,00 (20 °C), Fluka™
Codice catalogo 73173-1L
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Numero CAS:  
Phosphate buffer solution pH 7,00 (20 °C), Fluka™
Codice catalogo 73173-1L
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Plastic bottle
  • Conf:
    1 L
  • Descrizione:
    Phosphate buffer solution
  • Seq:
    10
  • Accuratezza pH:
    ±0,02
  • Valore pH:
    7,00
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Potassium dihydrogen phosphate / di-sodium hydrogen phosphate