Flexible coupling for stirrers
Codice catalogo WITG1.445.500
Nome del fornitore: witeg Labortechnik
Specifiche
- Descrizione:Flexible coupling for stirrers
- Environmentally Preferable:
- Conf:1
- Ø corpo:8 mm
Specifiche
Informazioni su questo articolo
This flexible coupling fix between motor and stirrer shaft.
- Made of PTFE/polyamid