Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Boxes, Rectangular | Avantor
Storage Boxes, Rectangular
Nome del fornitore:   Gilac PROFESSIONNEL
Storage Boxes, Rectangular
Nome del fornitore:  Gilac PROFESSIONNEL
Certificates
Storage Boxes, Rectangular
9 varianti
Product Details & Documents
These rectangular storage boxes made from HDPE are ideal for sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials.
  • No gaps or overlaps, rounded corners for easy cleaning
  • Machine washable
  • Optional lid for improved hygiene
  • Stackable with and without lid
  • Vertical lateral reinforcements for increased load support
  • Compatible with Gilac 4- and 6-wheel dollies
Informations de commande: Lids need to be ordered separately.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Colore
    L×P×A
    Materiale
    Peso
    Disponibilità
    Price
  • 15 l
    bianco
    400×300×215 mm
    HDPE
    1,09 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 43.50
    SFr. 43.50
    1 * 1 ST
       SFr. 43.50
  • 15 l
    grigio
    400×300×215 mm
    HDPE
    1,09 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 43.50
    SFr. 43.50
    1 * 1 ST
       SFr. 43.50
  • 35 l
    bianco
    600×400×217 mm
    HDPE
    1,6 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 72.30
    SFr. 72.30
    1 * 1 ST
       SFr. 72.30
  • 35 l
    grigio
    600×400×217 mm
    HDPE
    1,6 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 72.30
    SFr. 72.30
    1 * 1 ST
       SFr. 72.30
  • 55 l
    bianco
    600×400×315 mm
    HDPE
    2,2 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 90.50
    SFr. 90.50
    1 * 1 ST
       SFr. 90.50
  • 55 l
    grigio
    600×400×315 mm
    HDPE
    2,2 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 93.50
    SFr. 93.50
    1 * 1 ST
       SFr. 93.50
Lids
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Colore
    L×P×A
    Materiale
    Peso
    Disponibilità
    Price
  • CORAG118921
    Lid for 12 and 15 l containers
    Lid for 12 and 15 l containers
    bianco
    400×300×30 mm
    HDPE
    0,32 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 19.60
    SFr. 19.60
    1 * 1 ST
       SFr. 19.60
  • CORAG118977
    Lid for 12 and 15 l containers
    Lid for 12 and 15 l containers
    grigio
    400×300×30 mm
    HDPE
    0,32 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 19.60
    SFr. 19.60
    1 * 1 ST
       SFr. 19.60
  • CORAG193377
    Lid for 25, 35 and 55 l containers
    Lid for 25, 35 and 55 l containers
    grigio
    600×400×35 mm
    HDPE
    0,86 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 42.70
    SFr. 42.70
    1 * 1 ST
       SFr. 42.70
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..