ContactUsLinkComponent
4',6–Diamidino-2-fenilindolo dilactato (DAPI) ≥98% (by HPLC) used in nuclear staining, Sigma-Aldrich®
4',6–Diamidino-2-fenilindolo dilactato (DAPI) ≥98% (by HPLC) used in nuclear staining, Sigma-Aldrich®
Codice catalogo D9564-10MG
Nome del fornitore:  SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Numero CAS:  
undefined
4',6–Diamidino-2-fenilindolo dilactato (DAPI) ≥98% (by HPLC) used in nuclear staining, Sigma-Aldrich®
Codice catalogo D9564-10MG
Nome del fornitore:  SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    10 mg
  • Seq:
    2275
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :457.48 g/mol
 :M-Clarity™ quality level = MQ300
temperatura di conservazione:Refrigerata
Numero CAS:28718-90-3
Formula:C₁₆H₁₅N₅·₂C₃H₆O₃