ContactUsLinkComponent
Pluronic® F-127 20% in DMSO
Pluronic® F-127 20% in DMSO
Codice catalogo 59004.
Nome del fornitore:  Biotium
Numero CAS:  
Pluronic® F-127 20% in DMSO
Codice catalogo 59004.
Nome del fornitore:  Biotium
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    1 mL
  • Seq:
    2070
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
Numero CAS:9003-11-6
Formula:HO(C₂H₄O)a(C₃H₆O)b(C₂H₄O)aH
Numero MDL:MFCD00082049