Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Triazine Pesticides Standards Mix
Catalog # CRM48392
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:100 μg/ml each component in methanol
- Conf:1 mL
- Standard:Certified reference material, TraceCERT®
- Descrizione:Triazine pesticides standards mix
- Condizioni di conservazione:2...30 °C
- Descrizione classe di pericolo:H225 - H301 + H311 + H331 - H370 - H412
- Condizioni di spedizione:STD
- M-Clarity quality level:MQ100
- Punto di infiammabilità:9,7 °C - Closed cup
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
Caution: P210 - P273 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311