Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, EPA 8270 Surrogate Standard
Codice catalogo CRM47960
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:4000 μg/ml each component in dichloromethane
- Conf:1 mL
- Standard:Certified reference material, TraceCERT®
- Descrizione:EPA 8270 Surrogate standard
- Condizioni di conservazione:2…8 °C
- Descrizione classe di pericolo:H315 - H319 - H336 - H351 - H360F
- Condizioni di spedizione:WICE
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):EPA 8270 Surrogate Standard
Specifiche
Informazioni su questo articolo
- GHS signal: GHS08, GHS07
Caution: P202 - P261 - P264 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313