Supelco® Organic Reference Standard, EPA 8270 Semivolatile Internal Standard Mix
Catalog # CRM47906
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:High concentration, 4000 µg/ml each component in methylene chloride: benzene (1:1)
- Conf:1 Ampoul
- Standard:Certified reference material
- Descrizione:EPA 8270 Semivolatile internal standard mix
- Condizioni di conservazione:2...30 °C
- Descrizione classe di pericolo:H225 - H304 - H315 - H319 - H336 - H340 - H350 - H372 - H411
- Condizioni di spedizione:STD
- M-Clarity quality level:MQ100
- Pk Info:Ampule of 1 ml
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS08, GHS07, GHS09
Caution: P210 - P273 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P305 + P351 + P338 - P331