Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, EPA 8270 Ether/Phthalate Mix
Codice catalogo CRM47643
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1 mL
- Standard:Certified reference material, TraceCERT®
- Descrizione:EPA 8270 Ether/Phthalate mix
- Condizioni di conservazione:2…8 °C
- Descrizione classe di pericolo:H315 - H319 - H336 - H351 - H412
- Condizioni di spedizione:WICE
- M-Clarity quality level:MQ100
Specifiche
Informazioni su questo articolo
- GHS signal: GHS08, GHS07, GHS09
Caution: P202 - P261 - P273 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313