Orders LinkContactUsLinkComponent
BOD calibration standards, (CRM), Supelco®
BOD calibration standards, (CRM), Supelco®
Nome del fornitore:   Merck
BOD calibration standards, (CRM), Supelco®
Nome del fornitore:  Merck
Certificates
BOD calibration standards, (CRM), Supelco®
5 varianti
Product Details & Documents
Certifications: These certified reference materials (CRM) are produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025:2005.
Attenzione: Storage temperature: 2 - 8 °C (refrigerator)
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Concentrazione
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • BOD1000-500ML
    BOD calibration standard
    BOD calibration standard
    Certified reference material
    1000 mg/l in water
    500 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 114.00
    SFr. 114.00
    1 * 500 mL
       SFr. 114.00
  • BOD2000-500ML
    BOD calibration standard
    BOD calibration standard
    Certified reference material
    2000 mg/l in water
    500 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 154.00
    SFr. 154.00
    1 * 500 mL
       SFr. 154.00
  • BOD200-100ML
    BOD calibration standard
    BOD calibration standard
    Certified reference material
    200 mg/l in water
    100 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - SFr. 74.20
    SFr. 74.20
    1 * 100 mL
       SFr. 74.20
  • BOD200-500ML
    BOD calibration standard
    BOD calibration standard
    Certified reference material
    200 mg/l in water
    500 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 98.70
    SFr. 98.70
    1 * 500 mL
       SFr. 98.70
  • BOD500-500ML
    BOD calibration standard
    BOD calibration standard
    Certified reference material
    500 mg/l in water
    500 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 98.70
    SFr. 98.70
    1 * 500 mL
       SFr. 98.70