Supelco® Organic Reference Standard, Ethylene oxide solution
Ethylene oxide solution, 2000 µg/ml in dichloromethane, Certified reference material, Ampule of 1 ml, 1 mL
: Merck
- Concentrazione:2000 µg/ml in dichloromethane
- Conf:1 mL
- Standard:Certified reference material
- Descrizione:Ethylene oxide solution
- Pk Info:Ampule of 1 ml
- Peso molecolare:44,05
- Cat. No.:CRM47949
- M-Clarity quality level:MQ100
- Condizioni di conservazione:2…8 °C
- Descrizione classe di pericolo:H315 - H319 - H336 - H340 - H350
- N. MDL:MFCD00014482
- Condizioni di spedizione:WICE
- Synonym(s):Ethylene oxide solution
- CAS No.:75-21-8