Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Styrene solution
Codice catalogo CRM40257
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:5000 μg/ml in methanol
- Conf:1 mL
- Standard:Certified reference material, TraceCERT®
- Descrizione:Styrene solution
- Condizioni di conservazione:2…8 °C
- Descrizione classe di pericolo:H225 - H301 + H311 + H331 - H370
- Condizioni di spedizione:WICE
- M-Clarity quality level:MQ100
- Punto di infiammabilità:9,7 °C - Closed cup
- Pk Info:Ampule of 1 ml
Specifiche
Informazioni su questo articolo
- GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
Caution: P210 - P233 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311