Supelco® Organic Reference Standard, Thymol solution
Thymol solution, 2000 µg/ml in methanol, Certified reference material, Ampule of 1 ml, 1 mL
CRM40188
: Merck
- GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
Achtung! Bitte beachten: P210 - P233 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311
- Concentrazione:2000 µg/ml in methanol
- Conf:1 mL
- Standard:Certified reference material
- Descrizione:Thymol solution
- Pk Info:Ampule of 1 ml
- Cat. No.:CRM40188
- Peso molecolare:150,22
- M-Clarity quality level:MQ300
- Condizioni di conservazione:2…8 °C
- Descrizione classe di pericolo:H225 - H301 + H311 + H331 - H370
- Condizioni di spedizione:WICE
- CAS No.:89-83-8
- Punto di infiammabilità:9,7 °C - Closed cup
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..