Supelco® Organic Reference Standard, (+)-Borneol solution
(+)-Borneol solution, 2000 µg/ml in methanol, Certified reference material, Ampule of 1 ml, 1 mL
Codice catalogo CRM40901
Nome del fornitore: Merck
Supelco® Organic Reference Standard, (+)-Borneol solution
Codice catalogo CRM40901
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
- GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
: P210 - P280 - P301 + P310 + P330 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P311
Specifiche
Specifiche
- Concentrazione:2000 µg/ml in methanol
- Conf:1 mL
- Standard:Certified reference material
- Descrizione:(+)-Borneol solution
- Pk Info:Ampule of 1 ml
- Cat. No.:CRM40901
- M-Clarity quality level:MQ300
- Condizioni di conservazione:2…8 °C
- Descrizione classe di pericolo:H225 - H301 + H311 + H331 - H370
- Condizioni di spedizione:WICE
- CAS No.:464-43-7
- Punto di infiammabilità:9,7 °C - Closed cup
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.