Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Resorcinol
53363-100MG
: Merck
:
- Conf:100 mg
- Standard:Certified reference material, TraceCERT®
- CAS No.:108-46-3
- Descrizione:Resorcinol
- Condizioni di conservazione:15...25 °C
- Descrizione classe di pericolo:H302 - H315 - H317 - H318 - H370 - H371 - H410
- Condizioni di spedizione:STD
- N. MDL:MFCD00002269
- M-Clarity quality level:MQ300
- Synonym(s):1,3-Benzenediol
- Punto di fusione:109 - 112 °C (lit.)
- Formula:C₆H₄-1,3-(OH)₂
- Peso molecolare:110,11
- Punto di infiammabilità:127 °C - Closed cup
- Punto di ebollizione:178 °C/16 mmHg (lit.)
- GHS signal: GHS05, GHS07, GHS09
: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.
: P273 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P311