Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Linalool
Linalool, Certified reference material, TraceCERT®, 50 mg
Nome del fornitore: Merck
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Linalool
Codice catalogo 61706-50MG
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
- GHS signal: GHS07
: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.
: P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Conf:50 mg
- Standard:Certified reference material, TraceCERT®
- Descrizione:Linalool
- Peso molecolare:154,25
- Cat. No.:61706-50MG
- M-Clarity quality level:MQ300
- Formula:(CH₃)₂C=CHCH₂CH₂C(CH₃)(OH)CH=CH₂
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Descrizione classe di pericolo:H315 - H317 - H319
- N. MDL:MFCD00008906
- Punto di ebollizione:194 - 197 °C/720 mmHg (lit.)
- Condizioni di spedizione:STD
- Densità:0,87 g/ml at 25 °C (lit.)
- Synonym(s):(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol; (±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene
- CAS No.:78-70-6