Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Hydroquinone
Hydroquinone, Certified reference material, TraceCERT®, 100 mg
Codice catalogo 74347-100MG
Nome del fornitore: Merck
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Hydroquinone
Codice catalogo 74347-100MG
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
- GHS signal: GHS08, GHS05, GHS07, GHS09
: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.
: P273 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313
Specifiche
Specifiche
- Conf:100 mg
- Standard:Certified reference material, TraceCERT®
- Descrizione:Hydroquinone
- Descrizione classe di pericolo:H302 - H317 - H318 - H341 - H351 - H410
- N. MDL:MFCD00002339
- Synonym(s):1,4-Benzenediol; 1,4-Dihydroxybenzene; HQ
- CAS No.:123-31-9
- Peso molecolare:110,11
- Cat. No.:74347-100MG
- M-Clarity quality level:MQ300
- Formula:C₆H₄-1,4-(OH)₂
- Condizioni di conservazione:15...25 °C
- Punto di ebollizione:285 °C (lit.)
- Punto di fusione:172 - 175 °C (lit.)
- Condizioni di spedizione:STD
- Punto di infiammabilità:165 °C - Closed cup