Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Fumaric acid
Fumaric acid, Certified reference material, TraceCERT®, 100 mg
Codice catalogo 76635-100MG
Nome del fornitore: Merck
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Fumaric acid
Codice catalogo 76635-100MG
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
- GHS signal: GHS07
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Attenzione: P264 - P280 - P305 + P351 + P338 - P337 + P313
Specifiche
Specifiche
- Conf:100 mg
- Standard:Certified reference material, TraceCERT®
- Descrizione:Fumaric acid
- Peso molecolare:116,07
- Cat. No.:76635-100MG
- M-Clarity quality level:MQ300
- Formula:HOOCCH=CHCOOH
- Condizioni di conservazione:15...25 °C
- Descrizione classe di pericolo:H319
- N. MDL:MFCD00002700
- Punto di fusione:298 - 300 °C (subl.) (lit.)
- Condizioni di spedizione:STD
- CAS No.:110-17-8
- Punto di infiammabilità:230 °C - Closed cup