Food standards, Aflatoxin M1 solution, (CRM), Supelco®
Codice catalogo CRM46319
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:10 µg/ml in acetonitrile
- Conf:1 mL
- CAS No.:6795-23-9
- Descrizione:Aflatoxin M1 solution
- Descrizione:Aflatoxin M1 solution
- Pk Info:ampoule of 1 ml