ContactUsLinkComponent
Food standards, T-2 Toxin, neat, Supelco®
Food standards, T-2 Toxin, neat, Supelco®
Codice catalogo 33947-5MG
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
undefined
Food standards, T-2 Toxin, neat, Supelco®
Codice catalogo 33947-5MG
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Specifiche
  • Concentrazione:
    Neat
  • Conf:
    5 mg
  • CAS No.:
    21259-20-1
  • Descrizione:
    T-2 Toxin
  • M-Clarity quality level:
    MQ200
  • Descrizione:
    T-2 Toxin
Specifiche
Informazioni su questo articolo
T-2 Toxin is found to be a potent trichothecene mycotoxin produced by the genus fusarium fungi in feedstuffs and cereal grains.
Caution: Storage temperature: Freezer −20 °C