Food standards, Fusarenon X, neat, Supelco®
Codice catalogo 33438-5MG
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:Neat
- Conf:5 mg
- CAS No.:23255-69-8
- Descrizione:Fusarenon X
- M-Clarity quality level:MQ100
- Descrizione:Fusarenon X
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Fusarenon X is a trichothecene mycotoxin isolated from Fusarium nivale.
Fusarenon X may be used as a reference standard for the determination of fusarenon X in barley, wheat and corn samples by high-performance thin-layer chromatography (HPTLC).
Caution: Storage temperature: Freezer −20 °C