Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating tapes, IT-H
Nome del fornitore:   ISOPAD
Heating tapes, IT-H
Nome del fornitore:  ISOPAD
Certificates
Heating tapes, IT-H
5 varianti
Product Details & Documents
Isopad IT-H heating tape is suitable where high power input is needed or where work has to be carried out at high temperatures.
  • Working element temperature of up to 900 °C
  • Non-hazardous, ordinary area
  • Storage temperature –40 to +50 °C
This tape should only be used in dry atmospheres with additional electrical protection and always with a temperature regulator.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • ISOP740644-000
    Heating tape IT-H with 0,5 m, 180 W output
    Heating tape IT-H with 0,5 m, 180 W output
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 423.22
    SFr. 423.22
    1 * 1 ST
       SFr. 423.22
  • ISOP802236-000
    Heating tape IT-H with 1,0 m, 380 W output
    Heating tape IT-H with 1,0 m, 380 W output
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 505.99
    SFr. 505.99
    1 * 1 ST
       SFr. 505.99
  • ISOP433904-000
    Heating tape IT-H with 1,5 m, 540 W output
    Heating tape IT-H with 1,5 m, 540 W output
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 618.21
    SFr. 618.21
    1 * 1 ST
       SFr. 618.21
  • ISOP965602-000
    Heating tape IT-H with 2,0 m, 760 W output
    Heating tape IT-H with 2,0 m, 760 W output
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 734.11
    SFr. 734.11
    1 * 1 ST
       SFr. 734.11
  • ISOP444118-000
    Heating tape IT-H with 3,0 m, 1090 W output
    Heating tape IT-H with 3,0 m, 1090 W output
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 960.33
    SFr. 960.33
    1 * 1 ST
       SFr. 960.33