Orders LinkContactUsLinkComponent
Nigrosine 10% staining solution, per microscopia
Nigrosine 10% staining solution, per microscopia
100 mL
Codice catalogo 43925-100ML-F
Irritante
Salute
Nome del fornitore:   SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Nigrosine 10% staining solution, per microscopia
Codice catalogo 43925-100ML-F
Nome del fornitore:  SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Numero CAS:  8005-03-6
Nigrosine 10% staining solution, per microscopia
100 mL
Numero CAS:  8005-03-6
Price
SFr. 56.10
Log in per disponibilità
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Composition: Nigrosin 100 g/l, Formalin 5 ml/l in water
Negative staining method permits visualization of the usually transparent and unstainable capsule of many organisms, most importantly Cryptococcus neoformans.
Sinonimi:  Acid Black 2
  • Numero CAS:8005-03-6
  • Numero MDL:MFCD00044681
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    100 mL
Specifiche