Orders LinkContactUsLinkComponent
Sleeve protector, Tyvek®
Sleeve protector, Tyvek®
bianco, 600 mm
Codice catalogo SSSA000634
Nome del fornitore:   3S ARBEITSSCHUTZ
Sleeve protector, Tyvek®
Codice catalogo SSSA000634
Nome del fornitore:  3S ARBEITSSCHUTZ
Sleeve protector, Tyvek®
Sleeve protector, Tyvek®
bianco, 600 mm
Price
SFr. 747.00
Log in per disponibilità
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Sleeve protector made of Tyvek® fabric.
  • Inner seams
  • Elastic at both ends
  • Blue seam at upper end
Length: 60 cm
Colour: White
Specifiche
  • Colore:
    bianco
  • Lunghezza:
    600 mm