Doramapimod ≥99% (by HPLC), Calbiochem®
Codice catalogo 506172-10MG
Nome del fornitore: Merck Millipore (Calbiochem)
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:10 mg
- Seq:2275
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Purity:≥99% by HPLC
- Form:White Solid
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:527.669 g/mol
temperatura di conservazione:Refrigerata
Numero CAS:285983-48-4
Formula:C₃₁H₃₇N₅O₃
Numero MDL:MFCD09752957