Orders LinkContactUsLinkComponent
Scroll vacuum pump
 :   LABCONCO
Scroll vacuum pump
 :  LABCONCO
Scroll vacuum pump
Scroll vacuum pump
Scroll Vacuum Pumps are low maintenence, corrosion resistent pumps that require no oil.
  • Scrolls be changed every 40000 hours of use
  • Eliminating the oil eliminates hydrocarbon contamination
Handle water vapor better than most types of pumps and make significantly less noise during operation. Works with FreeZone triad, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12 and 18 L freeze dryers.
  • Catalog No:
  • LBCP7587000
  • LBCP7587300
  • Dimensioni:
  • 304,8L×508W×381H mm
  • 101,6L×25,4W×25,4H mm
  • Elettrico:
  • 115V, 50/60Hz
  • Vuoto finale:
  • <7×10-3 mbar
  • <7×10-3 mbar
Product Family Options
  • Descrizione
  • Scroll Pump
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 14’080.00
    SFr. 14’080.00
    1 * 1 ST
       SFr. 14’080.00
    Specifications
    Cat. No.
    LBCP7587000
    Dimensioni
    304,8L×508W×381H mm
    Elettrico
    115V, 50/60Hz
    Vuoto finale
    <7×10-3 mbar
  • Silencer
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 720.00
    SFr. 720.00
    1 * 1 ST
       SFr. 720.00
    Specifications
    Cat. No.
    LBCP7587300
    Dimensioni
    101,6L×25,4W×25,4H mm
    Elettrico
    Vuoto finale
    <7×10-3 mbar
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..