Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
50 ml, 0,10 ml
Codice catalogo BRND23872
Nome del fornitore: Brand
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
Codice catalogo BRND23872
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, class AS, DE-M marking.
Informazioni per l'ordine: Burettes supplied with 1000 ml PE bottle.
Specifiche
- Capacità:50 ml
- Seq:03
- Divisione:0,10 ml