Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtitre tubes, 1,2 ml
Microtitre tubes, 1,2 ml
Marketsource
Nome del fornitore:   BIOZYM
Microtitre tubes, 1,2 ml
Nome del fornitore:  BIOZYM
Marketsource
Certificates
Microtitre tubes, 1,2 ml
2 varianti
Product Details & Documents
These standard 1,2 ml microtiter tubes are made of polypropylene and have a labeling field.
  • Autoclavable
  • Freezable
  • Can be closed with PlugStrip cap strips
The standard racks can be refilled easily and inexpensively with the reload system. Rack version works on Beckman, Tecan and Tomtec systems.
For individual vessels, the PlugStrip closures can be individually tailored. All microtiter tubes have an additional filling space that allows sample dilutions and/or sample mixing prior to transfer to microplates.
Possible applications include: HTLV-III tests, RIA, transport of specimen and reagents.
Informazioni per l'ordine: Available in sachets as well as pre-fitted in 8×12 format. Also available is a robot-compatible rack version.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Colore
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • BZYM710410
    Microtitre tubes
    Microtitre tubes
    1,2 ml
    trasparente
    Bulk
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • BZYM710414
    Microtitre tubes, sterile, in standard racks
    Microtitre tubes, sterile, in standard racks
    1,2 ml
    trasparente
    10 Racks with 96 pieces
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
Cap strips
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Descrizione
    Colore
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 1,2 ml microtubes
    8-cap strip, sterile, 10 bags of 12 strips
    incolore
    In PE
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 120 ST
    1 * 120 ST - SFr. 26.02
    SFr. 26.02
    1 * 120 ST
       SFr. 26.02
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Descrizione
    Colore
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 1,2 ml microtubes
    8-cap strip, 10 bags of 12 strips
    incolore
    In PE
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 120 ST
    1 * 120 ST - SFr. 21.71
    SFr. 21.71
    1 * 120 ST
       SFr. 21.71