ContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, Showa S-TEX 581
Cut resistant gloves, Showa S-TEX 581
Supplier:  Showa
Certificates
undefined
Cut resistant gloves, Showa S-TEX 581
Supplier:  Showa
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-6014
  • 112-6015
  • 112-6016
  • 112-6012
  • 112-6013
  • Modello:
  • S-TEX 581
  • S-TEX 581
  • S-TEX 581
  • S-TEX 581
  • S-TEX 581
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • Lattice/senza lattice:
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Talcati/non talcati:
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Materiale rivestimento interno:
  • Hagane Coil®/Kevlar®
  • Hagane Coil®/Kevlar®
  • Hagane Coil®/Kevlar®
  • Hagane Coil®/Kevlar®
  • Hagane Coil®/Kevlar®
  • Finitura:
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Calibro:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Tipo polsino:
  • Elastico
  • Elastico
  • Elastico
  • Elastico
  • Elastico
  • Norma EN:
  • EN 388:2016 (4X42E)
  • EN 388:2016 (4X42E)
  • EN 388:2016 (4X42E)
  • EN 388:2016 (4X42E)
  • EN 388:2016 (4X42E)