Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary tube, rectangle
Capillary tube, rectangle
Capillary tube, custom made, 80 mm, 2 mm, 1 mm
Codice catalogo HILG1470640-CUST
Nome del fornitore:   HILGENBERG
Capillary tube, rectangle
Codice catalogo HILG1470640-CUST
Nome del fornitore:  HILGENBERG
Capillary tube, rectangle
Capillary tube, rectangle
Capillary tube, custom made, 80 mm, 2 mm, 1 mm
Price
SFr. 485.00
Log in per disponibilità
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, with two parallel walls.
Wall thickness: ~0,110 mm
Specifiche
  • Ø est:
    2 mm
  • Ø int.:
    1 mm
  • Descrizione:
    Capillary tube, custom made
  • Lunghezza:
    80 mm