Peroxynitrite Na in sodium hydroxide solution
Codice catalogo CAYM81565-1
Nome del fornitore: Cayman Chemical
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1 mL
- Seq:2070
- Environmentally Preferable:
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: Oxido nitrite, Peroxynitrous acid sodium salt, Peroxynitrite, Sodium peroxynitrite
:
:85.0 g/mol
:GHS07
temperatura di conservazione:Ultracongelamento (–80°C)
Numero CAS:14042-01-4
Formula:ONO₂·Na