Swabs, PurSwab®
-, Paper/cotton, 76,2 mm, 2,2 (Tip); 1,52 (Handle) mm
Nome del fornitore: PURITAN MEDICAL
Vai a
Product Details & Documents
These double-ended swabs with cotton tips are ideal for cleaning sensitive components in critical environments.
- Low in NVR
- Highly absorbent and does not swell in solvents
- Lint- and residue-free
- Sharp, double pointed tip with fine paper handle
- Anti-static packaging contains no silicone
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Ø:2,2 (Tip); 1,52 (Handle) mm
- Sterili:-
- Lunghezza:76,2 mm
- Asta/testa:Paper/cotton
- Cat. No.:PMPC870-PCDBL
- Lunghezza impugnatura:75,5 mm