Forceps, PFA
Straight, rounded tip, 1,5 mm tip size, bianco, 127 mm
Codice catalogo ENTEC20-0215
Nome del fornitore: ENTEGRIS
Vai a
Product Details & Documents
PFA, white.
- Straight forceps for substrate handling
- Extra heavy for much stronger grip at ends
Confezione: Packaged in protective cases.
Specifiche
- Tipo:Straight, rounded tip, 1,5 mm tip size
- Colore:bianco
- Lunghezza:127 mm