Dropping funnels, cylindrical, with double jacket
Nome del fornitore: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Dropping funnels, cylindrical, with double jacket
Nome del fornitore: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Certificates
Vai a
Informazioni su questo articolo
Borosilicate glass 3.3, with PTFE tap.
- Graduated
- With drop counter
- with GL 14 olives (PE)
- With pressure compensation
2 varianti
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, with PTFE tap.
- Graduated
- With drop counter
- with GL 14 olives (PE)
- With pressure compensation
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- CapacitàCono femminaDisponibilitàPrice
- NEUB1596-20-0050Dropping funnel with drilling 2,5 mm
- NEUB1596-20-0119Dropping funnel with drilling 2,5 mm