pH meter, handheld, 821LM
Codice catalogo MOIN821LM
Nome del fornitore: MOINEAU
Specifiche
- Capacità memoria:100 measurements + date
- Range di temperatura:0...100 (±0,8)
- Descrizione:pH meter, pen format, 821LM
- Modello:821LM
- Conformità:IP 67
- Alimentazione:4×AAA batteries
- Temperatura - compensazione:Automatic
- Peso:0,131 kg
- L×P×A:40×32×186 mm
- pH - calibrazione:2 points (4, 7)
- pH - range:0 - 14 (±0,2)
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
This pH tester in pen format is used to measure the pH of a solution.
- Hold function, Max/Min
- Automatic calibration
- Auto off in 10 min
- IP 67 waterproof housing
Ordering information: Batteries 4×AAA are required and are not included.