Vacuum gauge
Vacuum gauge
Codice catalogo NEUB2283-10-1000
Nome del fornitore: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Vai a
Product Details & Documents
It is complete with adapter on core NS 29/32 and suitable for work in the rough vacuum range.
Specifiche
- Descrizione:Vacuum gauge
- Cat. No.:NEUB2283-10-1000
- Range di misura:0 - 1000 mbar