Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, ceramic
Forceps, ceramic
145 mm, 1,5 mm
Codice catalogo 232-1644
Nome del fornitore:   SLG Kunststoff
Forceps, ceramic
Codice catalogo 232-1644
Nome del fornitore:  SLG Kunststoff
Forceps, ceramic
145 mm, 1,5 mm
Price
SFr. 256.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Straight ceramic forceps with serrated tips.
  • Anti-magnetic, corrosion-free, metal-free
  • Dishwasher-safe
  • Chemically resistant to aggressive media
  • Extremely heat-resistant
  • Non-wetting
Specifiche
  • Larghezza:
    1,5 mm
  • Lunghezza:
    145 mm